Kluczowe dokumenty
A1709
Adrenocorticotropic Hormone Fragment 1-10 human, rat
≥97% (HPLC)
About This Item
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CSCCC(NC(=O)C(CO)NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(N)CO)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(Cc2cnc[nH]2)C(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C59H78N16O16S/c1-92-21-19-42(70-58(91)47(30-77)75-56(89)43(71-50(83)38(60)29-76)23-33-13-15-36(78)16-14-33)54(87)69-41(17-18-48(79)80)53(86)74-46(25-35-27-63-31-67-35)57(90)72-44(22-32-8-3-2-4-9-32)55(88)68-40(12-7-20-64-59(61)62)52(85)73-45(51(84)66-28-49(81)82)24-34-26-65-39-11-6-5-10-37(34)39/h2-6,8-11,13-16,26-27,31,38,40-47,65,76-78H,7,12,17-25,28-30,60H2,1H3,(H,63,67)(H,66,84)(H,68,88)(H,69,87)(H,70,91)(H,71,83)(H,72,90)(H,73,85)(H,74,86)(H,75,89)(H,79,80)(H,81,82)(H4,61,62,64)
Klucz InChI
DIBOMWBTHPDGOJ-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... POMC(5443)
rat ... Pomc(24664)
Amino Acid Sequence
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?