Merck
A1660
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-β-endorphin Human
≥95% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C160H253N39O47S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
3507.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95% (HPLC)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCC(C)C(NC(=O)C(C)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C2CCCN2C(=O)C(NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(NC(=O)C(CCSC)NC(=O)C(Cc3ccccc3)NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(Cc4ccc(O)cc4)NC(C)=O)C(C)O)C(C)O)C(C)C)C(C)O)C(=O)NC(C(C)CC)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(C)C(=O)NC(Cc5ccc(O)cc5)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NCC(=O)NC(CCC(O)=O)C(O)=O
Amino Acid Sequence
Ac-Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Thr-Ser-Glu-Lys-Ser-Gln-Thr-Pro-Leu-Val-Thr-Leu-Phe-Lys-Asn-Ala-Ile-Ile-Lys-Asn-Ala-Tyr-Lys-Lys-Gly-Glu
Inne uwagi
Predominant form of β-endorphin stored in and released from the intermediate lobe of the pituitary under conditions of foot shock or swim stress.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)