Merck
A158
Supelco
Arcaine sulfate salt
Synonim(y):
1,4-Diguanidinobutane sulfate salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H16N6 · H2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
ciąg SMILES
OS(O)(=O)=O.NC(=N)NCCCCNC(N)=N
InChI
1S/C6H16N6.H2O4S/c7-5(8)11-3-1-2-4-12-6(9)10;1-5(2,3)4/h1-4H2,(H4,7,8,11)(H4,9,10,12);(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
RWTGFMPOODRXIM-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Phedias Diamandis et al.
Nature chemical biology, 3(5), 268-273 (2007-04-10)
The identification of self-renewing and multipotent neural stem cells (NSCs) in the mammalian brain holds promise for the treatment of neurological diseases and has yielded new insight into brain cancer. However, the complete repertoire of signaling pathways that governs the