Kluczowe dokumenty
A1546
N-(4-Aminobutyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H17ClN2O2S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.NCCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12
Działania biochem./fizjol.
Antitumor agent which inhibits blood platelet aggregation; a calmodulin antagonist
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
H Hidaka et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 78(7), 4354-4357 (1981-07-01)
N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide (W-7) and its derivatives are putative calmodulin antagonists that bind to calmodulin and inhibit Ca2+/calmodulin-regulated enzyme activities. Autoradiographic studies using tritiated W-7 showed that this compound penetrates the cell membrane, is distributed mainly in the cytoplasm, and inhibits proliferation