Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C86H125N27O29
Masa cząsteczkowa:
2001.08
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócApplication
7-Methoxycoumarin-4-acetyl-[Asn⁶⁷⁰,Leu⁶⁷¹]-Amyloid β has been used as a fluorogenic substrate to measure β-secretase activity.
Biochem/physiol Actions
Fluorescent peptide substrate containing the ′Swedish′ Lys-Met/Asn-Leu mutation of the amyloid presursor protein (APP) β-secretase cleavage site. May be used for assaying β-secretase-like activity of thimet oligopeptidase (TOP), EC 3.4.24.15.
Fluorescent peptide substrate with the ′Swedish′ Lys-Met/Asn-Leu mutation of amyloid presursor protein (APP) β-secretase cleavage site.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form lyophilized powder | form - | form film or powder |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥96% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. - | UniProt accession no. - |
| Gene Information human ... APP(351) | Gene Information - | Gene Information human ... TACR1(6869) | Gene Information - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![MCA-[Asn670, Leu671]-Amyloid β/A4 Precursor Protein 770 Fragment 667-676-DNP-Lys-Arg-Arg-NH2 ≥90% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/375/511/f63f11a7-86de-45c4-95a0-7afa616bb265/640/f63f11a7-86de-45c4-95a0-7afa616bb265.jpg)
![[Sar9, Met(O2)11]-Substance P ≥95% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/226/161/15b7b9c6-e1d6-40d9-9fd7-d13279a4b4e6/640/15b7b9c6-e1d6-40d9-9fd7-d13279a4b4e6.png)