Kluczowe dokumenty
A1347
Sigma-Aldrich
7-Methoxycoumarin-4-acetyl-[Asn670,Leu671]-Amyloid β/A4 Precursor Protein 770 (667-676)-(2,4-dinitrophenyl)Lys-Arg-Arg Amide
≥96% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C87H129N27O28S
Masa cząsteczkowa:
2033.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Próba
≥96% (HPLC)
Formularz
solid
temp. przechowywania
−20°C
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)