Przejdź do
A1276
Amastatin hydrochloride hydrate
powder, ≥97% (HPLC)
Synonim(y):
(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-5-methylhexanoyl-Val-Val-Asp hydrochloride hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
0.5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
782,00 zł
664,70 zł
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1250,00 zł
1062,50 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4460,00 zł
3791,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7210,00 zł
6128,50 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
14 970,00 zł
12 724,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H38N4O8 · HCl · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
511.01 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8888370
664,70 zł
Cena katalogowa782,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Amastatin hydrochloride hydrate, ≥97% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
mp
202-205 °C
solubility
methanol: 1 mM (Stock solution stable for 1 month at −20 °C. Working solution stable for 1 day.)
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].[H]O[H].CC(C)C[C@@H](N)[C@H](O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C21H38N4O8.ClH.H2O/c1-9(2)7-12(22)17(28)20(31)25-16(11(5)6)19(30)24-15(10(3)4)18(29)23-13(21(32)33)8-14(26)27;;/h9-13,15-17,28H,7-8,22H2,1-6H3,(H,23,29)(H,24,30)(H,25,31)(H,26,27)(H,32,33);1H;1H2/t12-,13+,15+,16+,17+;;/m1../s1
InChI key
WBYDQJQQTMJMQH-AFROIDPFSA-N
General description
Chemical structure: peptide
Biochem/physiol Actions
Amastatin is a slow, tight-binding inhibitor of aminopeptidases. It inhibits cytosolic leucine aminopeptidase (EC.3.4.11.1), microsomal aminopeptidase M (EC.3.4.11.2) and bacterial leucine aminopeptidase (EC.3.4.11.10). It is less effective against aminopeptidase A (EC 3.4.11.7), the enzyme that converts Angiotensin II to Angiotensin III. Effective concentration: 1-10 μM.
It inhibits cytosolic leucine aminopeptidase (EC.3.4.11.1), microsomal aminopeptidase M (EC.3.4.11.2) and bacterial leucine aminopeptidase (EC.3.4.11.10). It is less effective against aminopeptidase A (EC 3.4.11.7), the enzyme that converts angiotensin II to angiotensin III. Potentiates the CNS effects of vasopressin and oxytocin in vivo.
Effective concentration: 1-10 μM.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A6191SML0056B8385
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
Streptomyces sp.
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
methanol: 1 mM (Stock solution stable for 1 month at −20 °C. Working solution stable for 1 day.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, 1-butanol: soluble, 1-propanol: soluble, DMSO: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
solubility
H2O: ≥22 M
solubility
water: 25 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)