Merck
A1211
Adenine-2,8-3H
aqueous ethanol solution
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.13
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
aqueous ethanol solution
extent of labeling
5-15 Ci/mmol
mass shift
M+4
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[3H]c1nc(N)c2nc([3H])[nH]c2n1
Packaging
serum bottle
Physical form
Aqueous solution containing 2% ethanol
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)