Merck
A0976
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Angiostatin antibody produced in mouse
clone 79735, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-Angiostatin Kringle 1-3
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
mouse
rekombinowane
expressed in E. coli
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
79735, monoclonal
Formularz
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
antigen 38 kDa
reaktywność gatunkowa
human
spodziewany brak reakcji z
mouse
metody
western blot: 1-2 μg/mL
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLG(5340)
Opis ogólny
Angiostatyna jest wewnętrznym proteolitycznym fragmentem plazminogenu, który ma co najmniej trzy domeny kringle. Ten fragment białka działa jako endogenny inhibitor angiogenezy, a także może blokować proliferację komórek śródbłonka. Co więcej, angiostatyna może specyficznie hamować wzrost guza z przerzutami.
Monoclonal Anti-Angiostatin rozpoznaje ludzką angiostatynę. Przeciwciało to rozpoznaje również plazminogen, ale nie wykazuje reaktywności krzyżowej z rekombinowaną mysią angiostatyną.
Immunogen
rekombinowana ludzka angiostatyna kringle 1-3 wyrażana w E. coli.
Zastosowanie
Mysie przeciwciało monoklonalne przeciwko angiostatynie może być stosowane w aplikacjach western blot w stężeniu 1-2 μg/mL.
Postać fizyczna
Liofilizowany z przefiltrowanego roztworu 0,2 μm w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 5% trehalozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
José Ángel Nicolás-Ávila et al.
STAR protocols, 2(1), 100286-100286 (2021-01-26)
Cardiac exophers are membrane-bound extracellular vesicles released by cardiomyocytes with varied content and an average diameter of 3.5 μm. Here, we provide a detailed protocol to enable the identification and purification of cardiomyocyte-derived exophers by using fluorescence-activated cell sorting for downstream
M S O'Reilly et al.
Cell, 79(2), 315-328 (1994-10-21)
The phenomenon of inhibition of tumor growth by tumor mass has been repeatedly studied, but without elucidation of a satisfactory mechanism. In our animal model, a primary tumor inhibits its remote metastases. After tumor removal, metastases neovascularize and grow. When
Y Cao et al.
The Journal of biological chemistry, 271(46), 29461-29467 (1996-11-15)
Recently we have identified angiostatin, an endogenous angiogenesis inhibitor of 38 kDa which specifically blocks the growth of endothelial cells (O'Reilly, M. S., Holmgren, L., Shing, Y., Chen, C. , Rosenthal, R. A., Moses, M., Lane, W. S., Cao, Y.
Z Wu et al.
Biochemical and biophysical research communications, 236(3), 651-654 (1997-07-30)
Angiostatin, a 38 kDa internal fragment of plasminogen, is an antiangiogenic endothelial cell inhibitor. It regresses several primary and metastatic tumors in mice. To produce recombinant angiostatin for further structural and functional studies, the mouse angiostatin gene preceded by a