Merck
A0901
4-Aminophenyl β-L-fucopyranoside
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H17NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.27
UNSPSC Code:
12352200
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)