Kluczowe dokumenty
A0894
Sigma-Aldrich
5′-Amino-2′,5′-dideoxy-5-iodouridine
~96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12IN3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.11
Kod UNSPSC:
12352204
Próba
~96%
temp. przechowywania
2-8°C
Działania biochem./fizjol.
Potent inhibitor of herpes simplex virus (HSV) in cell culture.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Y C Cheng et al.
Journal of virology, 15(5), 1284-1285 (1975-05-01)
5-Amino-2,5-dideoxy-5-iodouridine, a nel thymidine analogue, is a potent inhibitor of herpes simplex virus type 1 replication. In contrast to most other nucleoside analogues which possess antiviral activity, 5-amino-2,5-dideoxy-5-iodouridine exhibits little, if any, cellular toxicity. Preliminary evidence suggests that 5-amino-2,5-dideoxy-5-iodouridine selectively