Merck
A0811
Sigma-Aldrich
Anthranilyl-His-Lys-Ala-Arg-Val-Leu-p-nitro-Phe-Glu-Ala-Nle-Ser amide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C65H100N20O17
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1433.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
skład
Peptide content, ~70%
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCC(NC(=O)C(C)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(Cc1ccc(cc1)N(=O)=O)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(Cc2cnc[nH]2)NC(=O)c3ccccc3N)C(C)C)C(=O)NC(CO)C(N)=O
Substraty
HIV protease substrate.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dunn, B.M., et al.
Abstract - 12th American Peptide Symposium (1991)