Kluczowe dokumenty
A0726
Activin Receptor-Like Kinase 7/Fc Chimera from rat
>90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
ALK-7
About This Item
pochodzenie biologiczne
rat
rekombinowane
expressed in NSO cells
Próba
>90% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
47-55 kDa by SDS-PAGE (reducing)
calculated mol wt ~35.7 kDa
opakowanie
pkg of 100 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles (Do not store in a frost-free freezer.)
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
rat ... Acvr1c(245921)
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3