Kluczowe dokumenty
A0670
Anti-Adenosine 3′,5′-Cyclic Monophosphate (cAMP) antibody produced in rabbit
whole antiserum
Synonim(y):
Anti-cAMP
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
whole antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
wide range
metody
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: 1:10
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Anti-Adenosine 3′,5′-Cyclic Monophosphate (cAMP) is specific for cAMP and does not cross-react with 5′-AMP, 5′-ADP, 5′-ATP or 3′,5′-cGMP.
Immunogen
Zastosowanie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3