Merck
A0652
Sigma-Aldrich
5-Androsten-3β-ol-17β-carboxylic acid
Synonim(y):
3β-Hydroxy-5-etienic acid, 3β-Hydroxyetio-5-cholenic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H30O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
kontrola substancji
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
zanieczyszczenia
≤1 mol/mol ethanol
ciąg SMILES
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(O)=O
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3