Merck
A0502
Sigma-Aldrich
L-Asparagine tert-butyl ester hydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
NH2COCH2CH(NH2)COOC(CH3)3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.69
Beilstein:
6585123
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cl.CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)CC(N)=O
InChI
1S/C8H16N2O3.ClH/c1-8(2,3)13-7(12)5(9)4-6(10)11;/h5H,4,9H2,1-3H3,(H2,10,11);1H/t5-;/m0./s1
Klucz InChI
RXNKCUXXNGWROA-JEDNCBNOSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3