Key Documents
A0483
Monoclonal Anti-Actin (20-33) antibody produced in rabbit
clone SIG2-AC2, ascites fluid
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SIG2-AC2, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~42 kDa
reaktywność gatunkowa
chicken, rat, human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:400
western blot: 1:50-1:100 using chicken gizzard total extract
izotyp
IgG
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACTB(60)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- western blotting
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry