Merck
A0472
Acetyl-Ala-Leu-Cys-Asp-Asp-Pro-Arg-Val-Asp-Arg-Trp-Tyr-Cys-Gln-Phe-Val-Glu-Gly-NH2 [Disulfide bridge: 3-13]
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
E76
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C97H139N27O29S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2211.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
mol wt
~_2.2 kDa
solubility
methanol: soluble 10 mg/mL, clear, colorless
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
rat ... Edn1(24323)
Biochem/physiol Actions
Potent inhibitor of coagulation factor VIIIa
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A0472-1MG04061823010696