Merck
A0456
Sigma-Aldrich
(2S,3R,4E)-2-Azido-4-octadecene-1,3-diol
Synonim(y):
D-Sphingosine azide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H35N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCC=C[C@@H](O)[C@H](CO)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C18H35N3O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(23)17(16-22)20-21-19/h14-15,17-18,22-23H,2-13,16H2,1H3/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
Klucz InChI
XAPVDQFHDYWVTA-KRWOKUGFSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G van Echten et al.
The Journal of biological chemistry, 265(16), 9333-9339 (1990-06-05)
Sphingolipid biosynthesis was studied in cultured murine cerebellar cells in the absence and presence of exogenous sphingosine homologues with different alkyl chain lengths (12, 18, and 24 carbon atoms). Labeling of cells with [14C]serine for 24 h indicated that endogenous