Merck
A0417
Sigma-Aldrich
Angiotensinogen Fragment 11-14
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
Val-Ile-His-Asn
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H35N7O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
481.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97% (HPLC)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCC(C)C(NC(=O)C(N)C(C)C)C(=O)NC(Cc1cnc[nH]1)C(=O)NC(CC(N)=O)C(O)=O
Inne uwagi
Product of the action of human kidney renin on human angiotensinogen.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Poe et al.
Analytical biochemistry, 140(2), 459-467 (1984-08-01)
A synthetic tetradecapeptide, H-Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-Val-Ile-His-Ser-OH, which corresponds to the 13 amino terminal residues of human angiotensinogen plus a carboxy terminal serine to replace a suggested site of carbohydrate attachment, has been shown to be a good substrate for human kidney renin.