Kluczowe dokumenty
A0300
N-Acetylmuramyl-6-O-stearoyl-L-alanyl-D-isoglutamine
≥97% (TLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H66N4O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
758.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥97% (TLC)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)C(O)C(OC(C)C(=O)NC(C)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(N)=O)C(NC(C)=O)C=O
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)