Merck
A0292
N-Acetyl-L-leucine-p-nitroanilide
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H19N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.32
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
InChI
1S/C14H19N3O4/c1-9(2)8-13(15-10(3)18)14(19)16-11-4-6-12(7-5-11)17(20)21/h4-7,9,13H,8H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,19)/t13-/m0/s1
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI key
SLJKQHDBYBGOMH-ZDUSSCGKSA-N
technique(s)
ligand binding assay: suitable
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Federica Parravicini et al.
PloS one, 8(2), e56254-e56254 (2013-03-05)
Acyl aminoacyl peptidases are two-domain proteins composed by a C-terminal catalytic α/β-hydrolase domain and by an N-terminal β-propeller domain connected through a structural element that is at the N-terminus in sequence but participates in the 3D structure of the C-domain.