Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14N6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.27
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
MECA, solid
SMILES string
CNC(=O)[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
form
solid
color
white
solubility
0.1 M HCl: soluble
H2O: slightly soluble
ethanol: slightly soluble
Gene Information
human ... ADORA2A(135), ADORA2B(136)
Biochem/physiol Actions
A2 adenosine receptor agonist.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
R F Bruns et al.
Molecular pharmacology, 29(4), 331-346 (1986-04-01)
[3H]NECA (1-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-deoxy-N-ethyl-beta-D-ribofuronamide) is known to bind to both the A1 and A2 subtypes of adenosine receptor in rat striatal membranes. In order to study the putative A2 component of [3H]NECA binding, we examined several compounds for the ability to selectively