Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H44N10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
540.66
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(N)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(C)C(=O)NC(CCCCN)C(N)=O
Biochem/physiol Actions
A potent coronary vasodilator.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
T G Saldeen et al.
Journal of cardiovascular pharmacology, 23(1), 103-106 (1994-01-01)
Peptide 6A, a degradation of B beta chain of fibrinogen, is known to increase coronary and femoral blood flow. In this study, we examined the effects of peptide 32, an analogue of peptide 6A on coronary blood flow in anesthetized