Z640247
Eppendorf® epT.I.P.S. box
volume range 50-1000 μL
Synonim(y):
pipetting tips
About This Item
Polecane produkty
Materiały
blue rack
sterylność
non-sterile
Właściwości
barrier: no
opakowanie
pack of 96 (includes 1 reusable box)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030 073.100
Eppendorf® 022491351
Długość
71 mm
maksymalna pojemność
1 mL
zakres pojemności
50-1000 μL
Opis ogólny
Autoclavable working box, optimized for multichannel pipettes, with removable lid and larger footprint to avoid tipping. Stackable. Supplied full of tips.
Produkty
Kolumny Chromolith® RP-18e optymalizują separację Oligo Standard 6 przy różnych prędkościach przepływu i ocenie odczynnika parującego jony.
Optimized separation of Oligo Standard 6, an internally created HPLC-UV system suitability mix, on Chromolith® RP-18e columns with an evaluation of the effect of flow rates up to 3 mL/min and ion-pairing reagent, TEAA, on the separation.
PhotoKitAlysis Reaction Kit aids in cross-coupling reactions, offering pre-weighed components for optimization.
Characterize mAb monomers, aggregates, and fragments using SEC-UV workflow with Zenix® and Zenix®-C SEC columns.
Protokoły
Explore catalysis methods like Suzuki-Miyaura, Buchwald-Hartwig, Heck, Sonagashira, and more with our Palladium Precatalyst Screening Kits.
Poznaj metody katalizy, takie jak Suzuki-Miyaura, Buchwald-Hartwig, Heck, Sonagashira i inne, korzystając z naszych zestawów do badań przesiewowych prekatalizatorów palladowych.
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis
Kompletny przepływ pracy do kompleksowej analizy terpenów w konopiach indyjskich