Merck
C-28009
Pożywka do wzrostu mezenchymalnych komórek macierzystych 2
Ready-to-use kit including Basal Medium and SupplementMix, 500 ml
Synonim(y):
Podłoże do pierwotnej hodowli komórek
Wybierz wielkość
500 ML
1390,00 zł
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352207
Pozwól nam pomóc
form
liquid
packaging
pkg of 500 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
C-28013C-28012C-22011
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
packaging
pkg of 500 ml
packaging
pkg of 100 ml
packaging
pkg of 100 ml
packaging
pkg of 500 ml
General description
Pożywka do wzrostu mezenchymalnych komórek macierzystych (gotowa do użycia)
Application
Mesenchymal Stem Cell Growth Medium 2 to zoptymalizowany preparat o niskiej zawartości surowicy do rutynowej hodowli multipotencjalnych ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych. Rygorystyczne testy kontroli jakości zapewniają niezawodną i stałą jakość produktu. Zalecane dla: Ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych ze szpiku kostnego (hMSC-BM) Ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych z pępowiny (hMSC-UC) Ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej (hMSC-AT)
Preparation Note
Przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności, a SupplementMix w temperaturze -20°C natychmiast po dostarczeniu. Nie zamrażać Basal Medium. Prawidłowo przechowywane produkty są stabilne do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Mesenchymal Stem Cell Media are subjected to comprehensive quality control tests using primary human mesenchymal stem cells. Each lot of MSC Growth Medium is checked for maintenance of multipotency, growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested mesenchymal stem cells. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Frequently asked questions about mesenchymal stem cells including MSC derivation, expansion, differentiation and allogenic stem cell therapy.
Protocol to differentiate human mesenchymal stem cells into neurons with extensive dendrites and axons in 3 days. Explore over 350 PromoCell products on Sigma.com.
Are your mesenchymal stem cells really MSCs? Learn more about the MSC characterization guidelines proposed by the International Society for Cellular Therapy (ISCT).
Protokoły
Osteogenesis, adipogenesis and chondrogenesis differentiation protocols and media for human mesenchymal stem cell culture. Explore over 350 PromoCell products on our company website.
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.
Mesenchymal Stem Cells and Media enable in vitro expansion and differentiation, vital for various tissue sources.
Mezenchymalne komórki macierzyste i pożywki umożliwiają ekspansję i różnicowanie in vitro, co ma kluczowe znaczenie dla różnych źródeł tkanek.
Zobacz wszystko
Powiązane treści
Explore expert protocols and culture media for human primary cell lines to replicate biological systems accurately.
Questions
  1. What are the glucose, pyruvate, and glutamine concentrations in the medium?
    1 answer
    1. Unfortunately, the exact formulation of this medium is considered proprietary.