Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
packaging
pkg of 100 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Pożywka do różnicowania osteogenicznego mezenchymalnych komórek macierzystych (gotowa do użycia)
Application
Pożywka do różnicowania osteogenicznego mezenchymalnych komórek macierzystych została zaprojektowana do ukierunkowanego różnicowania mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) ze szpiku kostnego, macierzy pępowinowej (galareta Whartona) i tkanki tłuszczowej w linie osteogeniczne. Zalecany dla: Ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych ze szpiku kostnego (hMSC-BM) Ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych z macierzy pępowinowej (hMSC-UC) Ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej (hMSC-AT)
Preparation Note
Przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności, a SupplementMix w temperaturze -20°C natychmiast po dostarczeniu. Nie zamrażać Basal Medium. Prawidłowo przechowywane produkty są stabilne do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Mesenchymal Stem Cell Media are subjected to comprehensive quality control tests using primary human mesenchymal stem cells. Each lot of MSC Differentiation Media is tested for the capacity to induce directed differentiation into the respective lineages in MSC. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| packaging pkg of 100 ml | packaging pkg of 100 ml | packaging pkg of 500 ml | packaging pkg of 100 ml |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?