Merck
97596
Sigma-Aldrich
1,2,3-Octanetriol Isomer T (74888) 1 M solution
Synonim(y):
1,2,3-Octanetriol solution, Additive Screening Solution 11/Kit-No 78374
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCC(O)C(O)CO
InChI
1S/C8H18O3/c1-2-3-4-5-7(10)8(11)6-9/h7-11H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
QSQGNBGEHSFMAA-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves