Merck
94983
NeutrAvidin®-Fluorescein conjugate
Neutrally charged avidin
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
storage temp.
−20°C
Analysis Note
unconjugated dye ≤5% of total fluorescence
Legal Information
NeutrAvidin is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific, Inc.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)