Merck
93015
TRIS Glycine buffer solution
BioReagent, Molecular Biology, 10x concentrate
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
231-791-2
NACRES:
NA.25
eCl@ss:
32129211
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
product line
BioReagent
form
liquid
quality
10x concentrate
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
8.6±0.2
density
1.06 g/mL at 20 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
Physical form
0.25 M TRIS, 1.92 M glycine
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)