Merck
92326
Sigma-Aldrich
8-Hydroxyquinoline β-D-galactopyranoside
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
8-Quinolinyl-β-D-galactopyranoside
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H17NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.83
Próba
≥98.0% (HPLC)
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]/D -86.0±4.0°, c = 1 in methanol
zanieczyszczenia
≤10% water
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cccc3cccnc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C15H17NO6/c17-7-10-12(18)13(19)14(20)15(22-10)21-9-5-1-3-8-4-2-6-16-11(8)9/h1-6,10,12-15,17-20H,7H2/t10-,12+,13+,14-,15-/m1/s1
Klucz InChI
BWMXDESAZVPVGR-BGNCJLHMSA-N
Działania biochem./fizjol.
Chromogenic substrate for β-D-galactosidase
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Detection of specific bacterial enzymes by high contrast metal chelate formation. Part I. 8-Hydroxyquinoline-β-D-glucoside, an alternative to aesculin in the differentiation of members of the family Enterobacteriaceae
James, A.L. and Yeoman, P.
Zentralblatt Fur Bakteriologie, Mikrobiologie Und Hygiene. 1. Abt. Originale A, Medizinische Mikrobiologie, Infektionskrankheiten Und Parasitologie = International Journal of Microbiology and Hygiene. A, Medical Microbiology, Infectious..., 188-193 (1987)