Przejdź do
91638
Magnesium formate 0.1M – Glycerol 50% (v/v) solution
Synonim(y):
Crystallization solution 44/Kit No 75403
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
form
solution
Quality Segment
pH
6.5±0.2 ( in neat)
density
1.14 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
968647461383196
form
solution
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.14 g/mL at 20 °C
density
1.13 g/mL at 20 °C
density
1.03 g/mL at 20 °C
density
1.17 g/mL at 20 °C
pH
6.5±0.2 ( in neat)
pH
7.2±0.2 ( in neat)
pH
8.5±0.2 ( in neat)
pH
4.5±0.2 ( in neat)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)