Merck
91374
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-2,3,3-trimethyl-1-(4-sulfobutyl)indolium, inner salt
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
5-Methoxy-1-(4-sulfobutyl)-2,3,3-trimethylindolium, inner salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H23NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0% (HPLC)
mp
242-245 °C
ciąg SMILES
COc1ccc2c(c1)C(C)(C)C(C)=[N+]2CCCCS([O-])(=O)=O