Przejdź do
91356
trans,trans-Farnesyl monophosphate ammonium salt
≥95.0% (TLC)
Synonim(y):
(E,E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-yl phosphate ammonium salt, 3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol dihydrogen phosphate ammonium salt, Farnesyl phosphate ammonium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H27O4P · xNH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.35 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
Assay:
≥95.0% (TLC)
Form:
powder
4110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OC\C=C(/CC\C=C(/CCC=C(C)C)\C)\C)(O)O
InChI
1S/C15H27O4P/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-19-20(16,17)18/h7,9,11H,5-6,8,10,12H2,1-4H3,(H2,16,17,18)/b14-9-,15-11-
InChI key
ALEWCKXBHSDCCT-FBXUGWQNSA-N
Application
Trans, trans-Farnesyl monophosphate (FMP) may be used in studies of potential endogenous modulators of nuclear lysophosphatidic acid (LPA) receptors and in the active site analysis of protein farnesyltransferase(s). Trans,trans-Farnesyl monophosphate may also be used to identify and characterize farnesyl monophosphate kinases.
Biochem/physiol Actions
Farnesyl monophosphate is a metabolite in terpenoid backbone biosynthesis. It was shown to activate PPARalpha and PPARbeta/delta reporter gene expression, indicating new potential roles for the oligoprenyl phosphates as potential endogenous modulators of LPA targets.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
44270F689244722
description
≥95.0% (TLC)
description
≥95.0% (HPLC)
description
methanol:ammonia solution, ≥95% (TLC)
description
analytical standard
form
powder
form
solid
form
methanol:ammonia solution
form
-
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the solubility of trans,trans-Farnesyl monophosphate ammonium salt? Which are the solvents where the powder is soluble?
    1 answer
    1. The solubility of this product has not been determined. However, other sources have stated this compound is soluble in a 70:30 mixture of Methanol and Ammonium Hydroxide at 1 mg/mL. This information has not been validated.