Merck
91113
Orcinol
Informacje o tej pozycji
EC Number:
200-292-1
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
91113-10K137404061833004128
91113-25K137404061833508992
91113-25K137504061833004135