Merck
90716
Micro particles based on polystyrene, biotin-modified, superparamagnetic, orange fluorescent
size: 10 μm
Synonim(y):
PS-MAGFluoOrange_Biotin
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Pozwól nam pomóc
form
suspension
composition
iron oxide, ≥20%
concentration
0.1 wt. % (solid)
particle size
10 μm std dev ≤0.3 μm, coeff var 2.1%
density
1.3-2.3 g/cm3 (particle specific gravity)
fluorescence
λex 525 nm; λem 554 nm
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
activity of streptavidin POD: >500 U/g
Other Notes
Particle composition
Polystyrene
Iron oxide
Biotin modified
FluoOrange fluorescent dye
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
410.0 °F
flash_point_c
210 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)