Merck
89945
Sigma-Aldrich
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, 7-nitrobenzofurazan-labeled
BioReagent, suitable for fluorescence, ammonium salt, ≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
L-β,γ-Dimyristoyl-α-cephaline, 7-nitrobenzofurazan-labeled, N-(7-Nitro-benzofurazan-4-yl)-1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, Phosphatidylethanolamine 14:0, NBD-labeled
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H67N4O11P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
798.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
linia produktu
BioReagent
Próba
≥98.0% (TLC)
fluorescencja
λex 459 nm; λem 533 nm
przydatność
suitable for fluorescence
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)OCCNc1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3