Merck
89734
Sigma-Aldrich
HEPES-Na pH 7.5; 0.09M – Sodium citrate tribasic 1.26M – Glycerol 10% solution
Synonim(y):
Crystallization solution 38/Kit No 75403
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Postać
liquid
pH
7.5±0.2 ( in neat)
gęstość
1.24 g/mL at 20 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves