Nazwa produktu
Thymidine 5′-diphosphate sodium salt, ≥90% (HPLC)
InChI key
HBYPEEZBYHQLDM-SPSULGLQSA-K
InChI
1S/C10H16N2O11P2.3Na/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(13)7(22-8)4-21-25(19,20)23-24(16,17)18;;;/h3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,19,20)(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t6-,7+,8+;;;/m0.../s1
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)O2)C(=O)NC1=O
biological source
animal
plant
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?