Merck
89263
Cacodylate pH 6.0; 0.05 M − Magnesium chloride 10 mM − Spermine 2.5 mM − Calcium chloride 5 mM − Isopropanol 10% solution
Synonim(y):
Crystallization solution 16/Kit-No 80701
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Level
pH
6.0±0.2 ( in neat)
density
0.99 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
124-65-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)