Merck
83943
TRIS hydrochloride pH 8.5; 0.05M – Sodium chloride 0.2M – PPS 1M solution
Synonim(y):
Crystallization solution 38/Kit-No 96827
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Pozwól nam pomóc
form
liquid
pH
8.5±0.2 ( in neat)
density
1.07 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
486310-1G04061837657979