Kluczowe dokumenty
83263
BICINE buffer Solution
BioUltra, for molecular biology, 1 M in H2O
Synonim(y):
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
About This Item
klasa czystości
for molecular biology
linia produktu
BioUltra
stężenie
1 M in H2O
zanieczyszczenia
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
5.0±0.2
gęstość
1.05 g/mL at 20 °C
λ
neat
absorpcja UV
λ: 260 nm Amax: <0.07
λ: 280 nm Amax: <0.04
przydatność
in accordance for filter test
ciąg SMILES
OCCN(CCO)CC(O)=O
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves