Merck
82860
Pyridoxal hydrochloride
≥99.5% (AT)
Synonim(y):
3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-4-pyridinecarboxaldehyde hydrochloride, PL HCl
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.62
EC Number:
200-602-5
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3656994
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99.5% (AT)
loss
≤0.6% loss on drying
mp
173 °C (dec.) (lit.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
cation traces
Ca: ≤250 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤15 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤15 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
Cl[H].[H]C(=O)c1c(CO)cnc(C)c1O
InChI
1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H
InChI key
FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
Application
For the labeling of amino acids and their detection in picomolar amounts; Coenzymes and Cofactors, vol. 1: Vitamin B6, Pyridoxal Phosphate
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A201-25G-A04061833343302
A201-100G-A04061832088587