Merck
82809
HEPES-Na pH 7.5; 0.085M – 2-Propanol 8.5% (v/v) – Polyethylene glycol 4000 17% (w/v) – Glycerol 15% (v/v) solution
Synonim(y):
Crystallization solution 41/Kit No 75403
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Pozwól nam pomóc
form
liquid
pH
7.5±0.2 ( in neat)
density
1.07 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
96.8 °F - closed cup
flash_point_c
36 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)