Merck
80556
Sigma-Aldrich
Calcium chloride 0.19 M – HEPES-Na pH 7.5; 0.095M – Polyethylene glycol 400; 26.6% (w/v) – Glycerol 5% solution
Synonim(y):
Crystallization solution 14/Kit No 75403
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Postać
liquid
pH
7.5±0.2 ( in neat)
gęstość
1.09 g/mL at 20 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves