Kluczowe dokumenty
80215
Sigma-Aldrich
Cacodylate pH 6.5; 0.05 M − Magnesium chloride 100 mM − Cobalt(III)-hexamine 1.0 mM − Ethanol 10% solution
Synonim(y):
Crystallization solution 27/Kit-No 80701
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Formularz
liquid
pH
6.5±0.2 ( in neat)
gęstość
0.99 g/mL at 20 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)