Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1030,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.25
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
359378
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder or crystals
impurities
≤7% water
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
Oc1ccc(cc1)[C@@H]2CC(=O)c3ccc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H12O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)14-8-13(18)12-6-5-11(17)7-15(12)19-14/h1-7,14,16-17H,8H2/t14-/m0/s1
InChI key
FURUXTVZLHCCNA-AWEZNQCLSA-N
General description
Liquiritigenin is a flavonoid and an estrogenic compound found in licorice (Glycyrrhizae radix) root extract and several other plants.[1]
Application
Liquiritigenin has been used:
- to study its inhibitory effect on tumor metastasis in the treatment of colorectal cancer[2]
- as a reference standard for ultra-performance liquid chromatography (UPLC) of Chaihu-Shugan-San (CSS) extract[3]
- as a potential antiviral drug against hepatitis C virus (HCV) infection[4]
Biochem/physiol Actions
Liquiritigenin displays anti-diabetic[1] and choleretic[5] properties. It exerts anti-inflammatory activity on Raw246.7 cells by inhibiting nuclear factor kappa light chain enhancer of activated B cells (NF-κB)-dependent-induction of inducible NOS (iNOS).[6] Liquiritigenin inhibits liver fibrogenesis by blocking Hippo/Yes-associated protein (YAP) and transforming growth factor-β1 (TGF-β1)/small mothers against decapentaplegic (Smad) components.[7] It is a selective estrogen receptor β agonist[8] cells.[9] Liquiritigenin induces apoptosis in SMM-721 cells by disruption of the mitochondrial membrane potential and increased production of reactive oxygen species.[10]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description powder | description synthetic, ≥98% (HPLC), powder |
| form powder or crystals | form - | form powder | form powder |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) metabolomics | application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) - |
| impurities ≤7% water | impurities - | impurities - | impurities - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?