Przejdź do
78264
7-Diethylamino-3-[4-(iodoacetamido)phenyl]-4-methylcoumarin
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥85% (HPLC)
Synonim(y):
DCIA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
631,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H23IN2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
490.33
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥85% (HPLC)
Form:
crystals
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
crystals
fluorescence
λex 389 nm; λem 467 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2C(C)=C(C(=O)Oc2c1)c3ccc(NC(=O)CI)cc3
InChI
1S/C22H23IN2O3/c1-4-25(5-2)17-10-11-18-14(3)21(22(27)28-19(18)12-17)15-6-8-16(9-7-15)24-20(26)13-23/h6-12H,4-5,13H2,1-3H3,(H,24,26)
InChI key
WIXAQXKQLNRFDF-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89225H1792D54702
form
crystals
form
-
form
powder
form
liquid
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
fluorescence
λex 389 nm; λem 467 nm in methanol
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
product line
BioReagent
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
ReagentPlus®
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)