Nazwa produktu
1,2-Dierucoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, ≥98.0% (TLC)
InChI
1S/C52H100NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-51(54)58-48-50(49-60-62(56,57)59-47-46-53(3,4)5)61-52(55)45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,50H,6-19,24-49H2,1-5H3/b22-20-,23-21-/t50-/m1/s1
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
InChI key
SDEURMLKLAEUAY-JFSPZUDSSA-N
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?