Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11N5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.23
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
BioReagent
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +13.6±2°
mp
178-184 °C
fluorescence
λex ≥490 nm; λem ≥535 nm in acetonitrile
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C2901-1MG | 04061833484838 |